Learn More
Tocris Bioscience™ AMG 517
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30000812 10 mg 10 miligramos
30001014 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30000812 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5995/10
Potent TRPV1 antagonist
Potent TRPV1 antagonist (IC50 = 0.9 nM). Inhibits capsaican-induced flinching and reverses analgesia in an inflammatory pain model in rats. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 659730-32-2
Fórmula molecular C20H13F3N4O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]oxy]-2-benzothiazolyl]acetamide
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.41
Pureza >98%
Peso molecular 430.405