Learn More
AMG 517, MedChemExpress
Código de producto. 16460437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16460437 50 mg 50 miligramos
16436787 5 mg 5 miligramos
16414088 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16460437
Marca: Medchem Express HY10634
MedChemExpress AMG 517 is a potent and selective vanilloid receptor-1 (TRPV1) antagonist with an IC50 of 0.5 nM.
AMG 517 is a potent and selective vanilloid receptor-1 (TRPV1) antagonist with an IC50 of 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG 517
CAS 659730-32-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H13F3N4O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (96.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NC2=C(OC3=NC=NC(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3)C=CC=C2S1)=O
Peso molecular (g/mol) 430.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.4
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation