Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-AMG 487
Descripción
(±)-AMG 487 is an antagonist of CXCR3; inhibits binding of 125I-IP-10 and 125I-ITAC to CXCR3 (IC50 values are 8.0 and 8.2 nM respectively). Inhibits CXCR3-mediated cell migration by the chemokines IP-10, ITAC and MiG in vitro (IC50 values are 8, 15 and 36 nM respectively). Also shown to inhibit lung metastasis in a mouse model of metastatic breast cancer.
This product is racemic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-AMG 487 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 603.59 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 603.602 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?