Learn More
AMG 487 (S-enantiomer), MedChemExpress
Código de producto. 16479037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479037 5 mg 5 miligramos
16470236 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15319B
MedChemExpress AMG 487 S-enantiomer is the S enantiomer of AMG 487. AMG 487 is an antagonist of the chemokine receptor CXCR3.
AMG 487 S-enantiomer is the S enantiomer of AMG 487. AMG 487 is an antagonist of the chemokine receptor CXCR3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG 487 (S-enantiomer)
CAS 473720-30-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H28F3N5O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (248.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@@H](C)C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5
Peso molecular (g/mol) 603.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.59
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid