Learn More
AMG 487, MedChemExpress
Código de producto. 16496448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496448 10 mg 10 miligramos
16469037 5 mg 5 miligramos
16446736 100 mg 100 miligramos
16432557 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16496448
Marca: Medchem Express HY15319
MedChemExpress AMG 487 is an orally active and selective antagonist of CXC chemokine receptor 3 (CXCR3) which inhibits the binding of CXCL10 and CXCL11 to CXCR3 with IC50s of 8.0 and 8.2 nM, respectively.
AMG 487 is an orally active and selective antagonist of CXC chemokine receptor 3 (CXCR3) which inhibits the binding of CXCL10 and CXCL11 to CXCR3 with IC50s of 8.0 and 8.2 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG 487
CAS 473719-41-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H28F3N5O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (67.93 mM)
SMILES O=C(N([C@@H](C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)C)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5
Peso molecular (g/mol) 603.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.59
Porcentaje de pureza 99.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death