Learn More
AMG-47a, MedChemExpress
Descripción
AMG-47a is a potent and orally active lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck) inhibitor, with an IC50 of 0.2 nM. AMG-47a also inhibits VEGF2, p38α, Jak3 and MLR and IL-2 with IC50s of 1 nM, 3 nM, 72 nM, 30 nM and 21 nM, respectively. AMG-47a has anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMG-47a |
| Forma física | Solid |
| CAS | 882663-88-9 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H28F3N5O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 34 mg/mL (63.48 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)C2=CC=C(C)C(C3=CC4=CN=C(NCCN5CCOCC5)N=C4C=C3)=C2 |
| Mostrar más |