Learn More
AMG-3969, MedChemExpress
Código de producto. 16487867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487867 5 mg 5 miligramos
16455856 100 mg 100 miligramos
16455148 10 mg 10 miligramos
16451249 1 mg 1 miligramo
16431377 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16487867
Marca: Medchem Express HY12411
MedChemExpress AMG-3969 is a potent glucokinase-glucokinase regulatory protein interaction (GK-GKRP) disruptor with an IC50 of 4 nM.
AMG-3969 is a potent glucokinase-glucokinase regulatory protein interaction (GK-GKRP) disruptor with an IC50 of 4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG-3969
CAS 1361224-53-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20F6N4O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.40 mM)
SMILES CC#C[C@@H]1N(C2=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C2)CCN(S(=O)(C3=CN=C(N)C=C3)=O)C1
Peso molecular (g/mol) 522.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.46
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism