Learn More
AMG 337, TRC
Código de producto. 30314774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30314774 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30314774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57657525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6-[(1R)-1-[8-Fluoro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]ethyl]-3-(2-methoxyethoxy)-1,6-naphthyridin-5(6H)-one
CAS 1173699-31-4
Fórmula molecular C23H22FN7O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo AMG 337, Compound M
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22FN7O3/c1-14(30-5-4-20-18(23(30)32)9-17(11-25-20)34-7-6-33-3)21-27-28-22-19(24)8-15(13-31(21)22)16-10-26-29(2)12-16/h4-5,8-14H,6-7H2,1-3H3/t14-/m1/s1
SMILES COCCOc1cnc2C=CN([C@H](C)c3nnc4c(F)cc(cn34)c5cnn(C)c5)C(=O)c2c1
Nombre IUPAC 6-[(1R)-1-[8-fluoro-6-(1-metilpirazol-4-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-il]etil]-3-(2-metoxietoxi)-1,6-naftiridin-5-ona
Peso molecular (g/mol) 463.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.1768
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.