Learn More
AMG 337, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[(1R)-1-[8-Fluoro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]ethyl]-3-(2-methoxyethoxy)-1,6-naphthyridin-5(6H)-one |
| CAS | 1173699-31-4 |
| Fórmula molecular | C23H22FN7O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | AMG 337, Compound M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22FN7O3/c1-14(30-5-4-20-18(23(30)32)9-17(11-25-20)34-7-6-33-3)21-27-28-22-19(24)8-15(13-31(21)22)16-10-26-29(2)12-16/h4-5,8-14H,6-7H2,1-3H3/t14-/m1/s1 |
| SMILES | COCCOc1cnc2C=CN([C@H](C)c3nnc4c(F)cc(cn34)c5cnn(C)c5)C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-[(1R)-1-[8-fluoro-6-(1-metilpirazol-4-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-il]etil]-3-(2-metoxietoxi)-1,6-naftiridin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 463.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.1768 |