Learn More
AMG-337, MedChemExpress
Código de producto. 16491276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491276 200 mg 200 miligramos
16483606 25 mg 25 miligramos
16467588 10 mg 10 miligramos
16463607 50 mg 50 miligramos
16447516 100 mg 100 miligramos
16420068 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16491276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18696
MedChemExpress AMG-337 is a potent and highly selective small molecule ATP-competitive MET kinase inhibitor. AMG 337 inhibits MET kinase activity with an IC50 of < 5nM in enzymatic assays.
AMG-337 is a potent and highly selective small molecule ATP-competitive MET kinase inhibitor. AMG 337 inhibits MET kinase activity with an IC50 of < 5nM in enzymatic assays.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG-337
CAS 1173699-31-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22FN7O3
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (215.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CC(OCCOC)=C2)C=CN1[C@@H](C3=NN=C4C(F)=CC(C5=CN(C)N=C5)=CN43)C
Peso molecular (g/mol) 463.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.46
Porcentaje de pureza 99.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease