Learn More
Éster metílico de amfenaco, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de amfenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amfenac Methyl Ester |
| CAS | 61941-58-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Amfenac Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Amfenac Methyl Ester, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (2-amino-3-benzoylphenyl)acetate, Methyl 2-amino-3-benzoylbenzeneacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO3/c1-20-14(18)10-12-8-5-9-13(15(12)17)16(19)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,10,17H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-3-benzoilfenil)acetato de metilo |
| Mostrar más |