Learn More
Éster etílico de amfenaco, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de amfenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amfenac Ethyl Ester |
| CAS | 61941-57-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Amfenac Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H17 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Amfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetic acid ethyl ester, Ethyl (2-amino-3-benzoylphenyl)acetate, Ethyl 2-amino-3-benzoylbenzeneacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-15(19)11-13-9-6-10-14(16(13)18)17(20)12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,2,11,18H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-3-benzoilfenil)acetato de etilo |
| Mostrar más |