Learn More
Amezinium methylsulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16461986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461986 500 mg 500 miligramos
16448046 100 mg 100 miligramos
16422029 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0275
MedChemExpress Amezinium metilsulfate has multiple mechanisms, including stimulation of alpha and beta-1 receptors and inhibition ofnoradrenaline and tyramine uptake.
Amezinium metilsulfate has multiple mechanisms, including stimulation of alpha and beta-1 receptors and inhibition ofnoradrenaline and tyramine uptake.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amezinium methylsulfate
Forma física Solid
CAS 30578-37-1
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H15N3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Amezinium metilsulfate Lu-1631
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (159.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (108.51 mM)
SMILES COC1=CC(N)=CN=[N+]1C2=CC=CC=C2.O=S(OC)([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 313.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.33
Porcentaje de pureza 99.51%