Learn More
Ametoctradina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ametoctradin |
| CAS | 865318-97-4 |
| Fórmula molecular | C15 H25 N5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, 5-Ethyl-6-octyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ylamine, Ametoctradin, BAS 650F, BAS 651-00F, Initium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25N5/c1-3-5-6-7-8-9-10-12-13(4-2)19-15-17-11-18-20(15)14(12)16/h11H,3-10,16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1c(N)n2ncnc2nc1CC |
| Nombre IUPAC | 5-etil-6-octil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 275.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.211 |