Learn More
Ametoctradina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318672 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318672 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10148900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ametoctradin
CAS 865318-97-4
Nombres de analitos o componentes Ametoctradin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H25 N5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25N5/c1-3-5-6-7-8-9-10-12-13(4-2)19-15-17-11-18-20(15)14(12)16/h11H,3-10,16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCc1c(N)n2ncnc2nc1CC
Nombre IUPAC 5-etil-6-octil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 275.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.211 g/mol