Learn More
Amebucort, MedChemExpress
Código de producto. 16492518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492518 5 mg 5 miligramos
16480319 10 mg 10 miligramos
16463309 1 mg 1 miligramo
16400826 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00298
MedChemExpress Amebucort is a synthetic glucocorticoid corticosteroid, may used for the research of inflammatory disorders.
Amebucort is a synthetic glucocorticoid corticosteroid, may used for the research of inflammatory disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amebucort
CAS 83625-35-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H40O7
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (204.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(OC(CCC)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 488.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.61
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation