Learn More
Melford Amdinocilina
Descripción
La amdinocilina es un antibiótico de amplio espectro que pertenece a la clase de antibióticos de la penicilina.
La amdinocilina es un antibiótico de amplio espectro que pertenece a la clase de antibióticos de la penicilina. Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, conduciendo a la destrucción del patógeno y es eficaz tanto contra bacterias grampositivas como gramnegativas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amdinocillin |
| CAS | 32887-01-7 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C15H23N3O3S |