missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AMDHD2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17192064 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17192064 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17192064 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5114210

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LFFEERRVAD ERRDCGGRIL APGFIDVQIN GGFGVDFSQA TEDVGSGVAL For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Cow: 92%; Dog: 100%; Guinea Pig: 91%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 92%; Rabbit: 93%; Rat: 93%.

Hydrolyzes the N-glycolyl group from N-glycolylglucosamine 6-phosphate (GlcNGc-6-P) in the N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) degradation pathway. Although human is not able to catalyze formation of Neu5Gc due to the inactive CMAHP enzyme, Neu5Gc is present in food and must be degraded.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AMDHD2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica AMDHD2
N.º de referencia del gen Q9Y303
Alias de gen 5730457F11Rik; AMDHD2; amidohydrolase domain containing 2; amidohydrolase domain-containing protein 2; CGI-14; GlcNAc 6-P deacetylase; N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase; putative N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase
Símbolos de los genes AMDHD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Immunogen sequence: LFFEERRVAD ERRDCGGRIL APGFIDVQIN GGFGVDFSQA TEDVGSGVAL (aa 44-93).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.