Learn More
AMD 3465, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMD 3465 |
| CAS | 185991-07-5 |
| Fórmula molecular | C24 H38 N6 . 6 Br H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[[4-(1,4,8,11-tetraazacyclotetradec-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-2-pyridinemethanamine Hydrobromide, AMD 3465, GENZ 644494 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38N6.6BrH/c1-2-13-29-24(5-1)20-28-19-22-6-8-23(9-7-22)21-30-17-4-12-26-15-14-25-10-3-11-27-16-18-30;;;;;;/h1-2,5-9,13,25-28H,3-4,10-12,14-21H2;6*1H |
| SMILES | Br.Br.Br.Br.Br.Br.C(NCc1ccccn1)c2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-(piridin-2-ilmetil)-1-[4-(1,4,8,11-tetrazaciclotetradec-1-ilmetil)fenil]metanamina; hexahidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 896.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 889.8728 |