Learn More
AMD 3465 hexahydrobromide, MedChemExpress
Descripción
AMD 3465 hexahydrobromide (GENZ-644494 hexahydrobromide) is a potent antagonist of CXCR4, inhibits binding of 12G5 mAb and CXCL12AF647 to CXCR4, with IC50s of 0.75 nM and 18 nM in SupT1 cells
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMD 3465 hexahydrobromide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 185991-07-5 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H44Br6N6 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | GENZ-644494 hexahydrobromide |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (55.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 38 mg/mL (42.41 mM) |
| Mostrar más |