Learn More
Amcinonida, TRC
Código de producto. 30325212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30325212 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30325212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5761501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amcinonide
CAS 51022-69-6
Fórmula molecular C28 H35 F O7
Cantidad 1 g
Sinónimo (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-16,17-[cyclopentylidenebis(oxy)]-9-fluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Spiro[cyclopentane-1,8'-[2H]naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole], pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., Amciderm, Amcinonid, Amcinonide, CL 34699, Cyclocort, Penticort, Visderm
Fórmula InChI InChI=1S/C28H35FO7/c1-16(30)34-15-22(33)28-23(35-26(36-28)9-4-5-10-26)13-20-19-7-6-17-12-18(31)8-11-24(17,2)27(19,29)21(32)14-25(20,28)3/h8,11-12,19-21,23,32H,4-7,9-10,13-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,23+,24-,25-,27-,28+/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC3(CCCC3)O[C@@H]1C[C@H]4[C@@H]5CCC6=CC(=O)C=C[C@]6(C)[C@@]5(F)[C@@H](O)C[C@]24C
Nombre IUPAC (11β ,16α)-21-(Acetiloxi)-16,17-[ciclopentilidenobis(oxi)]-9-fluoro-11-hidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona
Peso molecular (g/mol) 502.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.2367