Learn More
Amcinonida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amcinonide |
| CAS | 51022-69-6 |
| Fórmula molecular | C28 H35 F O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-16,17-[cyclopentylidenebis(oxy)]-9-fluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Spiro[cyclopentane-1,8'-[2H]naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole], pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., Amciderm, Amcinonid, Amcinonide, CL 34699, Cyclocort, Penticort, Visderm |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H35FO7/c1-16(30)34-15-22(33)28-23(35-26(36-28)9-4-5-10-26)13-20-19-7-6-17-12-18(31)8-11-24(17,2)27(19,29)21(32)14-25(20,28)3/h8,11-12,19-21,23,32H,4-7,9-10,13-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,23+,24-,25-,27-,28+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC3(CCCC3)O[C@@H]1C[C@H]4[C@@H]5CCC6=CC(=O)C=C[C@]6(C)[C@@]5(F)[C@@H](O)C[C@]24C |
| Nombre IUPAC | (11β ,16α)-21-(Acetiloxi)-16,17-[ciclopentilidenobis(oxi)]-9-fluoro-11-hidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 502.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.2367 |