Learn More
Amcinonide, MedChemExpress
Código de producto. 16428676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1197100mg
MedChemExpress Amcinonide inhibit NO release from activated microglia with IC50 3.38 nM.
Amcinonide inhibit NO release from activated microglia with IC50 3.38 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amcinonide
CAS 51022-69-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H35FO7
Cantidad 100 mg
Sinónimo CL-34699
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (497.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(COC(C)=O)=O)[C@@](OC4(O3)CCCC4)([H])C[C@@]1([H])[C@]5([H])CCC6=CC(C=C[C@]6(C)[C@@]5(F)[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 502.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.57
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation