Learn More
Bromuro de ambutonio, LoGiCal
Código de producto. 30463260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463260 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463260 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1780.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ambutonium Bromide
CAS 115-51-5
Nombres de analitos o componentes Ambutonium Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H27 N2 O . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethylammonium bromide (6CI,7CI), Ammonium, (3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethyl-, bromide (8CI), (3-Carbamyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethylammonium bromide, 4-Dimethylamino-2,2-diphenylbutyramide ethyl bromide, Aludrox SA, Ambutonium bromide, BL 700, BL 700B, R 100, Benzenepropanaminium, gamma-(aminocarbonyl)-N-ethyl-N,N-dimethyl-gamma-phenyl-, bromide (9CI), Benzenepropanaminium, gamma-(aminocarbonyl)-N-ethyl-N,N-dimethyl-gamma-phenyl-, bromide (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2O.BrH/c1-4-22(2,3)16-15-20(19(21)23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14H,4,15-16H2,1-3H3,(H-,21,23);1H
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].CC[N+](C)(C)CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Bromuro de (4-amino-4-oxo-3,3-difenilbutil)-etil-dimetilazanio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 391.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1307 g/mol