Learn More
Ambucetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ambucetamide |
| CAS | 519-88-0 |
| Fórmula molecular | C17 H28 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Acetamide, 2-(dibutylamino)-2-(p-methoxyphenyl)- (7CI,8CI), (+/-)-Ambucetamide, 2-(Di-n-butylamino)-2-(4-methoxyphenyl)acetamide, 2-(Di-n-butylamino)-2-(p-methoxyphenyl)acetamide, 2-(Dibutylamino)-2-(p-methoxyphenyl)acetamide, A 16, Ambucetamide, Bersen, Dibutamide, Meritin, R 5, alpha-Dibutylamino-alpha-(p-methoxyphenyl)acetamide, alpha-p-Methoxyphenyl-alpha-di-n-butylaminoacetamide, Benzeneacetamide, alpha-(dibutylamino)-4-methoxy- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H28N2O2/c1-4-6-12-19(13-7-5-2)16(17(18)20)14-8-10-15(21-3)11-9-14/h8-11,16H,4-7,12-13H2,1-3H3,(H2,18,20) |
| SMILES | CCCCN(CCCC)C(C(=O)N)c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(dibutilamino)-2-(4-metoxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 292.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.2151 |