Learn More
O-glucurónido de ambroxol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ambroxol O-beta-glucuronide |
| CAS | 1241045-91-9 |
| Fórmula molecular | C19H26Br2N2O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | trans-4-[[(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]cyclohexylβ-D-glucopyranosiduronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26Br2N2O7/c20-9-5-8(13(22)12(21)6-9)7-23-10-1-3-11(4-2-10)29-19-16(26)14(24)15(25)17(30-19)18(27)28/h5-6,10-11,14-17,19,23-26H,1-4,7,22H2,(H,27,28)/t10?,11?,14-,15-,16+,17-,19+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1CN[C@@H]2CC[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O3)CC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[4-[(2-amino-3,5-dibromofenil)metilamino]ciclohexil]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 554.23 |