Learn More
Ambroxol, MedChemExpress
Descripción
Ambroxol (NA-872), an active metabolite of the prodrug Bromhexine, has potent expectorant effects. Ambroxol is a glucocerebrosidase (GCase) chaperone and increases glucocerebrosidase activity. Ambroxol induces lung autophagy and has the potential for Parkinson disease and neuronopathic Gaucher disease research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ambroxol |
| CAS | 18683-91-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H18Br2N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NA-872 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 200 mg/mL (528.96 mM) |
| SMILES | O[C@H]1CC[C@H](NCC2=CC(Br)=CC(Br)=C2N)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 378.1 |
| Mostrar más |