Learn More
Ambroxol Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ambroxol hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-; |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.9553 |
| Porcentaje de pureza | >95% |