Learn More
Clorhidrato de ambroxol, Mikromol™
Código de producto. 17973966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17973966 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17973966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0005.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ambroxol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ambroxol hydrochloride
CAS 23828-92-4
Nombres de analitos o componentes Ambroxol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 Br2 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, hydrochloride (1:1), trans-, Cyclohexanol, 4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino]-, hydrochloride, trans- (8CI), Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, monohydrochloride, trans- (9CI), Abramen, Ambril, Ambrodil, Ambron, Ambroxol hydrochloride, Bronchopront, Coughnol, Duramucal, Fluibron, Fluixol, Frenopect, Lindoxyl, Motosol, Mucasan, Muco-Burg, Mucoclear, Mucofar, Mucolear, Mucolin, Mucolite, Mucosal, Mucosolvan, Mucovent, N-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-2-amino-3,5-dibromobenzylamine hydrochloride, Pect, Solvolan, Stas-Hustenloser, Surbronc, Surfactal, trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
SMILES Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Nombre IUPAC 4-[(2-amino-3,5-dibromofenil)metilamino]ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 414.56
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.9553 g/mol