Learn More
Ambroxol EP Impureza D (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 17972376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972376 25 mg 25 miligramos
17953196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0005.050025
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ambroxol EP Impureza D (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material cis-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol Hydrochloride
CAS 1384955-66-1
Nombres de analitos o componentes cis-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 Br2 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ambroxol Hydrochloride Imp. D (EP), Ambroxol Imp. D (EP), cis-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Ambroxol Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11+;
SMILES Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@H](O)CC2
Nombre IUPAC 4-[(2-amino-3,5-dibromofenil)metilamino]ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 414.56
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.9553 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.