Learn More
Ambroxol EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30457885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457885 4 x 25 mg -
30052000 25 mg 25 miligramos
17900956 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457885 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0005.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ambroxol EP Impureza C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol
CAS 50910-53-7
Nombres de analitos o componentes trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 Br2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo trans-4-[[(E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP), Ambroxol Imp. B (EP), trans-4-[[(E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol, Ambroxol Hydrochloride Imp. C (EP), Ambroxol Hydrochloride Impurity C, Ambroxol Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16Br2N2O/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10/h5-7,10-11,18H,1-4,16H2/b17-7+/t10-,11-
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1\C=N\[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Nombre IUPAC 4-[(E)-(2-amino-3,5-dibromofenil)metilideneamino]ciclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 376.09
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.9629 g/mol