Learn More
Ambroxol EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Ambroxol EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| CAS | 50910-53-7 |
| Nombres de analitos o componentes | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 Br2 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | trans-4-[[(E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP), Ambroxol Imp. B (EP), trans-4-[[(E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol, Ambroxol Hydrochloride Imp. C (EP), Ambroxol Hydrochloride Impurity C, Ambroxol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16Br2N2O/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10/h5-7,10-11,18H,1-4,16H2/b17-7+/t10-,11- |
| SMILES | Nc1c(Br)cc(Br)cc1\C=N\[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-(2-amino-3,5-dibromofenil)metilideneamino]ciclohexan-1-ol |
| Mostrar más |