Learn More
Ambrisentan, Mikromol™
Código de producto. 18093310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18093310 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18093310 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3756.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ambrisentan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ambrisentan
CAS 177036-94-1
Nombres de analitos o componentes Ambrisentan
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H22 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ambrisentan, BSF 208075, LU 208075, Letairis, Volibris, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid, Benzenepropanoic acid, alpha-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-, (S)-, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenylbenzenepropanoic acid, 3109.F, GSK 1325760, 4051.F
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1
SMILES COC([C@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)oxi-3-metoxi-3,3-difenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 378.42
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378,158 g/mol