Learn More
Ambrisentan, MedChemExpress
Código de producto. 16478257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478257 5 mg 5 miligramos
16416116 100 mg 100 miligramos
16415558 10 mg 10 miligramos
16401727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13209
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ambrisentan
Forma física Solid
CAS 177036-94-1
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BSF 208075 LU 208075
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (264.26 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 7.14 mg/mL (18.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](C(OC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)OC3=NC(C)=CC(C)=N3)O
Peso molecular (g/mol) 378.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.42
Porcentaje de pureza 99.58%