Learn More
Ambrisentan acil beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ambrisentan Acyl beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1106685-58-8 |
| Fórmula molecular | C28H30N2O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[(αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoate] β-D-Glucopyranuronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H30N2O10/c1-15-14-16(2)30-27(29-15)39-23(25(36)40-26-21(33)19(31)20(32)22(38-26)24(34)35)28(37-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19-23,26,31-33H,1-3H3,(H,34,35)/t19-,20-,21+,22-,23+,26-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=NC(=N1)O[C@H](C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O)C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)OC)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S)-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)oxi-3-metoxi-3,3-difenilpropanoil]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 554.55 |