Learn More
R&D Systems™ Ambrisentan
Código de producto. 18789748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18789748 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18789748 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5828/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    594.52€
    538.65€ / 50 miligramos
    Ahorro 55.87€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective ETA antagonist
Ambrisentan is a selective endothelin receptor ETA antagonist. Displays approximately 200-fold selectivity for ETA over ETB (Ki values are 1 nM and 195 nM for respectively). Prevents endothelin-induced sudden death in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid
CAS 177036-94-1
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C22H22N2O4
Pureza 99%