Learn More
R&D Systems™ Ambrisentan
Descripción
Ambrisentan is a selective endothelin receptor ETA antagonist. Displays approximately 200-fold selectivity for ETA over ETB (Ki values are 1 nM and 195 nM for respectively). Prevents endothelin-induced sudden death in rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid |
| CAS | 177036-94-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C22H22N2O4 |
| Pureza | 99% |