Learn More
Ambrettolida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ambrettolide |
| CAS | 7779-50-2 |
| Fórmula molecular | C16H28O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Oxacycloheptadec-7-en-2-one, 1-Oxa-7-cycloheptadecen-2-one, 16-Hydroxy-6-hexadecenoic Acid Lactone, 16-Hydroxy-6-hexadecenoic Acid ω-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h4,6H,1-3,5,7-15H2 |
| SMILES | O=C1CCCCC\C=C/CCCCCCCCO1 |
| Nombre IUPAC | 1-oxacicloheptadec-7-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 252.39 |