Learn More
Invitrogen™ Yeast RNA (10 mg/mL)
Código de producto. 10702487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10702487 10 x 10mg paquete de 10
1 options
Código de producto. 10702487 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM7118
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Portador de alta calidad para precipitación de ácidos nucleicos
El ARN de levadura Invitrogen purificado Torulla es apto como coprecipitante en precipitaciones de ácido nucleico. No se puede utilizar en reacciones inhibidas por ARN exógeno, y es la fuente más barata de un coprecipitante de alta calidad. Este preparado de ARN total se suministra en diez tubos de 1 ml a una concentración de 10 mg/ml en agua destilada tratada con pirocarbonato de dietilo. Normalmente se utiliza a una concentración final de trabajo de entre 10 y 20 μg/ml.
¿Qué es un coprecipitante?
Los coprecipitantes son sustancias inertes que se utilizan para ayudar a la recuperación de los ácidos nucleicos durante precipitaciones de alcohol. Si bien pueden utilizarse para precipitar grandes cantidades de ácidos nucleicos, resultan esenciales para la recuperación cuantitativa de pequeñas cantidades de ácidos nucleicos en soluciones diluidas. A menudo, se prefiere la utilización de estas moléculas simplemente por la visualización del precipitado sedimentado tras la centrifugación.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, ensayos de protección de nucleasas, electroforesis en gel de ácido nucleico y blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Concentración 10 mg/ml
Para utilizar con (aplicación) Portador para precipitación de ácidos nucleicos
Tipo de producto ARN de levadura
Línea de productos Ambion
Cantidad 10 x 10mg
Condiciones de envío Hielo seco