Learn More
Invitrogen™ Wash Solution II, RNA Purification
Código de producto. 15554314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15554314 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15554314 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4305890
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Solución química de repuesto TransPrep
La solución de repuesto de Applied Biosystems aplicado para su uso con TransPrep Chemistry sirve para el aislamiento en la PrepSation de ácido nucleico ABI PRISM™ 6100.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de sangre
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
Almacenar a 4 °C.
Se suministran 1000 ml.
Buffer Tampón de lavado
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente