Learn More
Invitrogen™ Wash Solution I, RNA Purification
Código de producto. 15671752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15671752 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15671752 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4305891
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Componente del sistema químico de ARN total
El protocolo está diseñado para su uso con la PrepStation de ácido nucleico 6100 y la estación de trabajo automatizada de ácido nucleico 6700. Esta solución de lavado se utiliza con el sistema químico de ARN total. La química del ARN total hace posible el aislamiento rápido del ARN total de varias muestras, incluyendo células cultivadas en tejido, sangre completa y células mononucleares de sangre periférica (CMSP).
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN y extracción de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) PrepStation de ácido nucleico 6100, estación de trabajo de ácido nucleico automatizada 6700
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente