Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Buffer-Saturated Phenol
Código de producto. 11598886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
400 ml
11598886 100 mL 100 ML
11508896 400 ml 400 ml
2 options
Código de producto. 11598886
Marca: Invitrogen™ 15513039
Se utiliza en la purificación de ácidos nucleicos.
  • El fenol saturado con tampón UltraPure™ se utiliza en la purificación de ácidos nucleicos.
  • El reactivo, que consiste en fenol UltraPure™ saturado con tampón Tris-HCl, ya está equilibrado con un pH > 7,4.
  • Cuando se extraen mezclas con fenol saturado con tampón UltraPure™, las proteínas se desnaturalizan y se recogen en la fase orgánica o en la interfase, mientras que los ácidos nucleicos permanecen en la fase acuosa.
  • El fenol saturado con tampón UltraPure™ no contiene conservantes.
  • Se envasa en un gas inerte en botellas de color ámbar revestidas de plástico y resistentes a roturas.
  • El aspecto de la solución se evalúa a temperatura ambiente.
  • No se ha detectado ninguna actividad de ribonucleasa (ARNasa) ni desoxirribonucleasa (ADNasa).
  • Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoles
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Tipo de empaquetado Frasco
pH pH 7,4
Línea de productos Ultrapuro
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer-Saturated Phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phenol