Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ BSA (50 mg/ml)
Código de producto. 10743447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 50mg
5 x 50mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10743447 1 x 50mg cada uno
10536735 5 x 50mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743447 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2616
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Excelente estabilizador de PCR
La BSA ultrapura de Ambion es una BSA no “acetilada” con la pureza necesaria para su uso cuando la integridad del ADN o ARN es vital. Se suministra en un tubo de 50 mg cada uno con una concentración de 50 mg/ml. La seroalbúmina bovina (BSA) tiene muchos usos como proteína portadora y como agente estabilizador en las reacciones enzimáticas. En las hibridaciones Northern, Sourthern y dot blot, también se utiliza BSA se utiliza como agente bloqueante. Se recomienda en tampones para traslación por muescas, reacciones de polimerasa y ligaciones. BSA es también un aditivo común para amplificaciones de PCR, técnicas de «footprinting» y ensayos de cambio de gel. En digestiones de restricción, se ha demostrado que BSA mejora la actividad de la enzima. El peso molecular es de 68 kD. La BSA ultrapura se somete a rigurosas pruebas de ADNasa, ARNasa, endonucleasa, proteasa, peroxidasa y actividad de fosfatasa alcalina, y se ha analizado para fondo de fluorescencia. Actividad exonucleasa: 3' - 5'.
Clonación, clonación de enzimas de restricción
Bestellinformation
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Concentración 50 mg/ml
Línea de productos Ambion
Cantidad 1 x 50mg
Condiciones de envío Hielo seco
Formulario Líquido
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.