Learn More
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Ultrasensitive Hybridization Buffer
Código de producto. 10289154
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
4 × 125 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10289154 125 ml 1 PCS
10792117 4 × 125 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10289154 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM8670
Edge
Mezcla patentada de aceleradores de hibridación y agentes bloqueantes que mejoran considerablemente los niveles de hibridación
  • Las señales que antes tardaban días en aparecer se visualizan en cuestión de horas
  • Se suministra en cuatro frascos de 125 ml
  • Aumente la sensibilidad de los experimentos de hibridación de blot
  • Aumente hasta 100 veces la sensibilidad de las sondas de ADN cebadas de forma aleatoria y hasta 20 veces la de las sondas de ARN
  • Reduzca el tiempo de hibridación a dos horas
  • Si se utilizan tampones de hibridación estándar, solo del 1 al 5 % de las moléculas objetivo de una blot se hibridizan en la sonda, lo que convierte a las transferencia en un método relativamente insensible para el análisis de ácidos nucleicos (Vernier et al. [1996] Anal Biochem 235: 11-19); Con el tampón de hibridación ultrasensible ULTRAhyb, la reacción de hibridación llega casi hasta el final, por lo que se pueden detectar hasta 10.000 moléculas
  • Compatible con sondas de ADN y ARN marcadas isotópica y no isotópicamente en Northern, Southern y dot/slot blot
  • Contiene formamida al 50 % y es compatible con membranas con carga positiva
  • Requiere entre 10 y 100 veces menos de sonda de ADN no isotópico que los tampones de hibridación estándar, lo que permite realizar muchas más hibridaciones con una sola reacción de etiquetado
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, Northern Blotting y electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Tampón Tampón de hibridación
Cantidad 125 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Tampón de hibridación ultrasensible
compliance-icons
Nombre del producto
  • ULTRAhyb Ultrasensitive Hybridization Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide