Learn More
Invitrogen™ ULTRAhyb™-Oligo
Código de producto. 10457304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10457304 125 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10457304 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM8663
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Específicamente formulado para su uso con sondas de oligonucleótidos en el análisis northern.
  • Contiene una mezcla patentada de aceleradores de hibridación y agentes de bloqueo para mejorar los niveles de hibridación
  • Se suministra en un frasco que contiene 125 ml
  • Utilice menos sondas por blot
  • Reduzca el tiempo de hibridación a dos horas
  • Si se utilizan tampones de hibridación estándar, solo del 1 al 5 % de las moléculas objetivo de una blot se hibridizan en la sonda, lo que convierte a las transferencia en un método relativamente insensible para el análisis de ácidos nucleicos (Vernier et al. [1996] Anal Biochem 235: 11-19)
  • Con el tampón de hibridación ultrasensible ULTRAhyb™, la reacción de hibridación llega casi hasta el final, por lo que se pueden detectar hasta 10.000 moléculas.
  • Funciona bien con oligonucleótidos con Tm de 78° a 90 °C y de 47 a 62 % de contenido GC. Sin embargo, la temperatura de hibridación óptima para las sondas de oligonucleótidos con diferentes contenidos GC y valores de Tm deben determinarse empíricamente
Purificación y análisis de ADN y ARN, Northern Blotting y electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Tampón Tampón de hibridación
Cantidad 125 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Tampón de óligos