Learn More
Invitrogen™ ADNasa TURBO™ (2 U/μl)
Código de producto. 10646175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
5000 unidades
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10646175 1000 U cada uno
10722687 5000 U 5000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10646175 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    210.65€ / 1000 unidades
    Ahorro 13.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Degrada y digiere el ADN de manera eficaz
Escinde el ADN bicatenario de forma inespecífica para liberar oligodesoxinucleótidos fosforilados en 5' con una mayor afinidad de unión a ADN y permanece activa en presencia de sal.
  • Hasta 50 veces más actividad y una eficacia catalítica superior en un 350 %.
  • Degrada eficientemente el ADN en soluciones que contienen hasta 0,25 M de sal
  • Digiere eficazmente ADN en oligonucleótidos
  • Ampliamente superior para aclarar los moldes de ADN en reacciones de transcripción in vitro
  • Libre de ARNasa y recombinante en origen
  • Se utiliza habitualmente para limpiar la contaminación por ADN de muestras de ARN antes de la RT-PCR
  • La ADNasa I convencional tiene una baja afinidad por el ADN y escinde el ADN de baja concentración
  • Sensible a la sal; 20 mM de NaCl pueden reducir la actividad de la enzima en un 30 %
  • Purificado a partir de páncreas bovino, una de las fuentes naturales más ricas de ARNasa A.
  • La amenaza de contaminación con actividad ARNasa en las preparaciones de ADNasa I requiere que la enzima se purifique exhaustivamente
TURBO DNA-free (n.º N.º AM1907) está disponible. Contiene ADNasa TURBO junto con reactivos para inactivar la enzima y eliminar cationes divalentes de la muestra después de la digestión.
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μl
Contenido y almacenamiento La ADNasa TURBO™ y el tampón de reacción 10X deben almacenarse a – 20 °C.
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ADNasa
Tampón compatible Tampón de reacción 10X
Cantidad 1000 U
Tipo de producto ADNasa
Línea de productos Ambion, TURBO