Learn More
Invitrogen™ Reactivo TRIzol™
Description
El reactivo TRIzol™ es un reactivo completo listo para usar diseñado para el aislamiento de ARN total de alta calidad o el aislamiento simultáneo de ARN, ADN y proteínas a partir de una variedad de muestras biológicas. Esta solución monofásica de isotiocianato de fenol y guanidina está diseñada para aislar fracciones separadas de ARN, ADN y proteínas de muestras de células y tejidos de origen humano, animal, vegetal, bacteriano o procedentes de levadura, en el plazo de una hora.
Las características principales del reactivo TRIzol™ incluyen:
• Permite el aislamiento de ARN, ADN y proteínas a partir de la misma muestra
• Ofrece una capacidad de lisis superior, incluso con tipos de muestras difíciles
• Formulaciones y protocolos optimizados para tejidos, células, suero, virus y bacterias
Purifique de forma fiable el ARN a partir de múltiples fuentes y volúmenes de muestra
El reactivo TRIzol™ funciona bien con pequeñas cantidades de tejido (50–100 mg) y células (5 × 106), así como con grandes cantidades de tejido (≥1 g) y células (>107), y se suministra con prototipos para la purificación de muestras de origen humano, animal, vegetal o bacteriano. El reactivo TRIzol™ mantiene la integridad del ARN gracias a la inhibición altamente eficaz de la actividad de ARNasa, al tiempo que destruye las células y disuelve los componentes celulares durante la homogeneización de muestras. La simplicidad del método del reactivo TRIzol™ permite el procesamiento simultáneo de un gran número de muestras. El procedimiento completo se puede realizar en 1 hora. El ARN total aislado por el reactivo TRIzol™ está libre de contaminación de proteínas y ADN.
Formulado para el aislamiento de múltiples objetivos moleculares
El reactivo TRIzol™ le permite realizar la precipitación secuencial de ARN, ADN y proteínas a partir de una sola muestra. Después de la homogeneización de la muestra con el reactivo TRIzol™, se añade cloroformo y se permite al homogeneizado separarse en una clara capa acuosa superior (que contiene ARN) y en capas orgánica roja y de interfase inferiores (que contienen ADN y proteínas). El ARN se precipita desde la capa acuosa con isopropanol. El ADN se precipita desde la interfase/capa orgánica con etanol. La proteína se precipita desde el sobrenadante de fenol-etanol con precipitación de isopropanol. El precipitado de ARN, ADN o proteína se lava para eliminar impurezas y, a continuación, se resuspende para su uso en aplicaciones posteriores.
Las características principales del reactivo TRIzol™ incluyen:
• Permite el aislamiento de ARN, ADN y proteínas a partir de la misma muestra
• Ofrece una capacidad de lisis superior, incluso con tipos de muestras difíciles
• Formulaciones y protocolos optimizados para tejidos, células, suero, virus y bacterias
Purifique de forma fiable el ARN a partir de múltiples fuentes y volúmenes de muestra
El reactivo TRIzol™ funciona bien con pequeñas cantidades de tejido (50–100 mg) y células (5 × 106), así como con grandes cantidades de tejido (≥1 g) y células (>107), y se suministra con prototipos para la purificación de muestras de origen humano, animal, vegetal o bacteriano. El reactivo TRIzol™ mantiene la integridad del ARN gracias a la inhibición altamente eficaz de la actividad de ARNasa, al tiempo que destruye las células y disuelve los componentes celulares durante la homogeneización de muestras. La simplicidad del método del reactivo TRIzol™ permite el procesamiento simultáneo de un gran número de muestras. El procedimiento completo se puede realizar en 1 hora. El ARN total aislado por el reactivo TRIzol™ está libre de contaminación de proteínas y ADN.
Formulado para el aislamiento de múltiples objetivos moleculares
El reactivo TRIzol™ le permite realizar la precipitación secuencial de ARN, ADN y proteínas a partir de una sola muestra. Después de la homogeneización de la muestra con el reactivo TRIzol™, se añade cloroformo y se permite al homogeneizado separarse en una clara capa acuosa superior (que contiene ARN) y en capas orgánica roja y de interfase inferiores (que contienen ADN y proteínas). El ARN se precipita desde la capa acuosa con isopropanol. El ADN se precipita desde la interfase/capa orgánica con etanol. La proteína se precipita desde el sobrenadante de fenol-etanol con precipitación de isopropanol. El precipitado de ARN, ADN o proteína se lava para eliminar impurezas y, a continuación, se resuspende para su uso en aplicaciones posteriores.
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Un frasco. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Isolation Technology | Extracción orgánica |
| Tiempo de purificación | 1 h |
| Volumen de elución | 20 to 600 μL |
| Tipo de muestra | Bacterias, sangre, células, muestras vegetales, tejido |
| Tipo de producto final | ARN total, ARN de transcriptoma, micro ARN |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), construcción de bibliotecas de ADNc, ensayos de protección contra nucleasas, northern blot, clonación |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- TRIZOL REAGENT
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1), Ammonium thiocyanate