Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación de ARN TRIzol™ Plus
Código de producto. 12094346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12094346 50 preparaciones 50 preparaciones
1 options
Código de producto. 12094346 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12183555
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Reactivo TRIzol (100 ml); tampón de lisis (125 ml); tampón de lavado I (50 ml); tampón de lavado II (15 ml); agua sin ARNasa (15,5 ml); cartuchos de centrifugación con tubos de recogida (50 cada uno); tubos de recogida (50 cada uno); tubos de recuperación (50 cada uno). Se suministran suficientes reactivos para realizar 50 aislamientos de ARN.
Aísle el ARN total de células animales y de plantas, tejidos, bacterias y levaduras
El kit de purificación de ARN TRIzol Plus proporciona un método rápido, sencillo y fiable para aislar ARN total de alta calidad de una amplia gama de muestras, incluidas levadura, bacterias, tejidos y células de plantas y animales. El kit combina la potente capacidad de lisis del reactivo TRIzol con un protocolo de purificación mediante cartucho de sílice cómodo y rápido del minikit de ARN PureLink para proporcionar un ARN total ultrapuro en una hora, incluso a partir de muestras difíciles como los tejidos grasos y fibrosos.
Dos productos en uno El sistema de purificación de ARN TRIzol Plus aúna las capacidades de lisis del reactivo TRIzol con la columna de 1000 μg y la capacidad de unión del minikit de ARN PureLink, lo que resulta en una elevada producción e integridad del ARN. El sistema de purificación de ARN TRIzol Plus incluye protocolos para una serie de tipos de muestras como materiales vegetales y tejidos grasos y fibrosos. La combinación del reactivo TRIzol seguida de la purificación mediante cartucho de sílice del ARN es el método de purificación del ARN recomendado en el sector de la expresión genética. El kit de purificación de ARN TRIzol Plus proporciona los reactivos y un protocolo optimizado para purificar el ARN total para los estudios de expresión genética mediante un método recomendado por el sector.
Sencillo protocolo de lisis a purificación de columnas La lisis de muestras con reactivo TRIzol mantiene la integridad del ARN al tiempo que destruye las células y disuelve los componentes celulares. El reactivo TRIzol también proporciona una inhibición inmediata y muy eficaz de la actividad de la ribonucleasa (ARNasa) durante la homogeneización de muestras. Tras la lisis, el ARN de la muestra lisada se une a la membrana de sílice transparente en el cartucho de centrifugación del minikit de ARN PureLink, se lava para eliminar los contaminantes y se eluye en agua sin ARNasa (también se puede utilizar un tampón Tris con pH 7,5).
  • Combinación de tecnologías de aislamiento de ARN basadas en columnas de centrifugación PureLink™ y lisis basada en TRIzol
  • Capacidad de lisis superior y protocolo práctico
  • Menos recursos utilizados, menos peligros y menos residuos
No compatible con alto rendimiento (manual)
Análisis y purificación de ADN y ARN, análisis de extracción génica y genotipado, análisis de micromatrices, extracción de ARN, aislamiento de ARNi para micromatrices de expresión, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, aislamiento de ARN total, ARN total de tejidos y células de animales, ARN total de muestras de bacterias, ARN total de células de plantas, ARN total de levadura, análisis de miARN y ARN no codificante, aislamiento de miARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Componentes del kit:
• Reactivo TRIzol™ (100 ml)
• Tampón de lisis (125 ml)
• Tampón de lavado I (50 ml)
• Tampón de lavado II (15 ml)
• Agua sin ARNasa (15,5 ml)
• Cartuchos de centrifugación con tubos de recogida (50 cada uno)
• Tubos de recogida (50 cada uno)
• Tubos de recuperación (50 cada uno)
Almacene todos los componentes a temperatura ambiente. Se suministran suficientes reactivos para realizar 50 aislamientos de ARN.
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice, extracción orgánica
Tiempo de purificación 20 min
Volumen de elución 30 to 300 μL
Tipo de muestra Bacterias, células, muestras vegetales, tejido, levadura, células, muestras vegetales, tejido, levadura
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), construcción de bibliotecas de ADNc, etiquetado de ácidos nucleicos, ensayos de protección de nucleasas, Northern Blotting
Cantidad 50 preparaciones
Báscula Mini
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Hasta 5 × 10^8 células, hasta 200 mg de tejido
Producción Hasta 350 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TRIzol Plus RNA Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Phenol, Ammonium thiocyanate