Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, sin ARNasa
Código de producto. 10208504
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10208504 100 ml 100 ml
10616365 500mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10208504 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9850G
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
La solución de Tris (1 M) Invitrogen™, con un pH de 7,0, de calidad para biología molecular, se suministra en un frasco que contiene 100 ml. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 M
pH 7
Forma física Líquido
Línea de productos Ambion
Cantidad 100 ml
Formulación 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hidroximetil), clorhidrato
Grado Biología molecular