Learn More
Invitrogen™ Thin-walled, frosted lid, RNase-free PCR tubes (0.5 mL)
Código de producto. 10489034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10489034 1000 tubos paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10489034 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM12275
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Tapón fácil de etiquetar
El tapón delgado, plano y mate proporciona una superficie adecuada para el etiquetado detallado. Tubos de 0,5 ml Se suministran en cajas de 1000. Cada lote de tubos posee un certificado de ausencia de ARNasa y ADNasa.
RT-PCR en un paso, PCR, PCR y PCR en tiempo real, RT-PCR, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa, RT-PCR en dos pasos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,5 ml
Cantidad 1000 tubos
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos Ambion
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Grado de pureza o calidad Sin ARNasa, sin ADNasa
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapón plano
Closure Included Sí
Formato Tubo
Tipo de producto Tubo para PCR sin ARNasa